2,3,4,5,6-五氟苯甲醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
147090025 147090100
ACRO147090025EA 0 CNY
ACRO147090025 ACRO147090100
2,3,4,5,6-五氟苯甲醛 98%
2,3,4,5,6-五氟苯甲醛
分子式: C₇HF₅O
沸点: 164…166 °C (760 mmHg)
溶点: 20 °C
密度: 1,588 g/cm³
闪点: 77 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003303
CAS号: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %