3,4-二氟苯甲醛 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
271300050
271300250
ACRO271300050EA
0
CNY
ACRO271300050
ACRO271300250
3,4-二氟苯甲醛 96%
3,4-二氟苯甲醛
分子式:
C₇H₄F₂O 分子量: 142.1 g/mol 沸点: 53 密度: 1.29 g/cm³ 闪点: 65 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010328 CAS号: 34036-07-2 EINECS: 422-180-3 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |