2,4-二氟苯甲醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
271470050 271470250
ACRO271470050EA 0 CNY
ACRO271470050 ACRO271470250
2,4-二氟苯甲醛 98%
2,4-二氟苯甲醛
分子式: C₇H₄F₂O
分子量: 142.1 g/mol
沸点: 65…66 °C (17 mmHg)
溶点: 2…3 °C
密度: 1.29 g/cm³
闪点: 55 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010326
CAS号: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN号: 1989
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %