氟苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Phenylfluoride
119341000 119345000
ACRO119341000EA 0 CNY
ACRO119341000 ACRO119345000
氟苯 99%
氟苯
分子式: C₆H₅F
分子量: 96.1 g/mol
沸点: 85 °C (760 mmHg)
溶点: –42 °C
密度: 1.02 g/cm³
闪点: –15 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000280
CAS号: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN号: 2387
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04197
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4643 to 1.4663 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %