1,4-二氟苯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
114610250 114611000
ACRO114610250EA 0 CNY
ACRO114610250 ACRO114611000
1,4-二氟苯 99+%
1,4-二氟苯
分子式: C₆H₄F₂
沸点: 88 °C (1013 hPa)
溶点: –13 °C
密度: 1,17 g/cm³
闪点: 2 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000344
CAS号: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN号: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %