1,3-二氟苯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
114600100
114600250
ACRO114600100EA
0
CNY
ACRO114600100
ACRO114600250
1,3-二氟苯 99+%
1,3-二氟苯
分子式:
C₆H₄F₂ 沸点: 83 °C (760 mmHg) 溶点: –59 °C 密度: 1,15 g/cm³ 闪点: 2 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000327 CAS号: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |