1,3-二氟苯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
114600100 114600250
ACRO114600100EA 0 CNY
ACRO114600100 ACRO114600250
1,3-二氟苯 99+%
1,3-二氟苯
分子式: C₆H₄F₂
沸点: 83 °C (760 mmHg)
溶点: –59 °C
密度: 1,15 g/cm³
闪点: 2 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000327
CAS号: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %