1,2-二氟苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
155150100
155150500
ACRO155150100EA
0
CNY
ACRO155150100
ACRO155150500
1,2-二氟苯 98%
1,2-二氟苯
分子式:
C₆H₄F₂ 沸点: 92 °C (1013 hPa) 溶点: –34 °C 密度: 1,158 g/cm³ 闪点: 2 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000284 CAS号: 367-11-3 EINECS: 206-680-7 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |