1,2-二氟苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
155150100 155150500
ACRO155150100EA 0 CNY
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-二氟苯 98%
1,2-二氟苯
分子式: C₆H₄F₂
沸点: 92 °C (1013 hPa)
溶点: –34 °C
密度: 1,158 g/cm³
闪点: 2 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000284
CAS号: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %