单通道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
供应商: VWR Collection
VWRI613-1489EA 5132.49 CNY
VWRI613-1489 VWRI613-7063 VWRI613-7064 VWRI613-7065 VWRI613-7066 VWRI613-7067 VWRI613-7068 VWRI613-7069 VWRI613-7078 VWRI613-7079 VWRI613-7080 VWRI613-7081
单通道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
移液管和移液器 移液器
VWR® 超高性能移液器可提供优异的准确度和精度,具有成熟的人机工程学设计,轻巧坚固。
  • 极低的柱塞力
  • 通用吸头性能
  • 自动锁定体积调整轮
  • 控制杆操纵的吸头排出,且经过彩色编码,用于辨识体积
  • 易于内部校准和维护
  • 可完全高温高压灭菌