4-氯苯酚 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: p-Chlorophenol
181001000 181005000
ACRO181001000EA 0 CNY
ACRO181001000 ACRO181005000
4-氯苯酚 99+%
4-氯苯酚
分子式: C₆H₅ClO
分子量: 128.56 g/mol
沸点: 220 °C (760 mmHg)
溶点: 41…45 °C
密度: 1.26 g/cm³
闪点: 102 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002318
CAS号: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN号: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %