2-氯苯酚 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
180990050 180991000 180995000
ACRO180990050EA 0 CNY
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000
2-氯苯酚 98+%
2-氯苯酚
分子式: C₆H₅ClO
分子量: 128.56 g/mol
沸点: 173…175 °C (760 mmHg)
溶点: 8 °C
密度: 1.262 g/cm³
闪点: 63 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002159
CAS号: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN号: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %