2,6-二氯苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 0 CNY
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-二氯苯酚 99%
2,6-二氯苯酚
分子式: C₆H₄Cl₂O
分子量: 163 g/mol
沸点: ∼219 °C (1013 hPa)
溶点: 65…68 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002176
CAS号: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN号: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03099
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %