1-氯-2,4-二硝基苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-二硝基氯苯
160511000 160515000
ACRO160511000EA 0 CNY
ACRO160511000 ACRO160515000
1-氯-2,4-二硝基苯 99%
1-氯-2,4-二硝基苯
分子式: C₆H₃ClN₂O₄
分子量: 202.55 g/mol
沸点: 315 °C (760 mmHg)
溶点: 48…53 °C
闪点: 186 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007075
CAS号: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN号: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥98.5 %