2-氯苯胺 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
108570010 108572500
ACRO108570010EA 0 CNY
ACRO108570010 ACRO108572500
2-氯苯胺 98+%
2-氯苯胺
分子式: C₆H₆ClN
分子量: 127.57 g/mol
沸点: 209 °C (760 mmHg)
溶点: –3 °C
密度: 1.21 g/cm³
闪点: 98 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007656
CAS号: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN号: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %