3-氯-4-氟苯胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
211530250 211531000
ACRO211530250EA 0 CNY
ACRO211530250 ACRO211531000
3-氯-4-氟苯胺 98%
3-氯-4-氟苯胺
分子式: C₆H₅ClFN
分子量: 145.56 g/mol
沸点: 230
溶点: 42…47 °C
闪点: 149 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007767
CAS号: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %