2,6-二氯苯甲酸 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
113200250 113200100
ACRO113200250EA 0 CNY
ACRO113200250 ACRO113200100
2,6-二氯苯甲酸 98+%
2,6-二氯苯甲酸
分子式: C₇H₄Cl₂O₂
分子量: 191.01 g/mol
沸点: 299
溶点: 141…145 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002418
CAS号: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %