对氯苯甲腈 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: p-Chlorobenzonitrile
151871000 151870250
ACRO151871000EA 0 CNY
ACRO151871000 ACRO151870250
对氯苯甲腈 99%
对氯苯甲腈
分子式: C₇H₄ClN
分子量: 137.57 g/mol
沸点: 223
溶点: 91…94 °C
闪点: 108 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001813
CAS号: 623-03-0
EINECS: 210-765-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %