3-氯苯甲醛 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
108610250 108611000
ACRO108610250EA 0 CNY
ACRO108610250 ACRO108611000
3-氯苯甲醛 99%
3-氯苯甲醛
分子式: C₇H₅ClO
分子量: 140.57 g/mol
沸点: 213…215 °C (760 mmHg)
溶点: 17…18 °C
密度: 1.241 g/cm³
闪点: 88 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003350
CAS号: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %