邻氯苯甲醛 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
154610010 154610050 154611000 154612500 154615000
ACRO154610010EA 0 CNY
ACRO154610010 ACRO154610050 ACRO154611000 ACRO154612500 ACRO154615000
邻氯苯甲醛 99%
邻氯苯甲醛
分子式: C₇H₅ClO
分子量: 140.57 g/mol
沸点: 211.9
溶点: 10…11.5 °C
密度: 1.25 g/cm³
闪点: 87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003304
CAS号: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN号: 3265
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 % (as chlorobenzoic acid)