2,4-二氯苯甲醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
164140050 164141000 164145000
ACRO164140050EA 0 CNY
ACRO164140050 ACRO164141000 ACRO164145000
2,4-二氯苯甲醛 98%
2,4-二氯苯甲醛
分子式: C₇H₄Cl₂O
分子量: 175.01 g/mol
沸点: 233
溶点: 69…73 °C
闪点: 135 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003305
CAS号: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN号: 3261
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %