2,3-二氯苯甲醛 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
232670250 232671000
ACRO232670250EA 0 CNY
ACRO232670250 ACRO232671000
2,3-二氯苯甲醛 99%
2,3-二氯苯甲醛
分子式: C₇H₄Cl₂O
沸点: 144 °C (30 mmHg)
溶点: 60…64 °C
密度: 1,33 g/cm³ (100 °C)
闪点: 135 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010127
CAS号: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %