氯苯 99, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
VWRC22702.298EA 824 CNY
VWRC22702.298 VWRC22702.323 VWRC22702.367 VWRC22702.460
氯苯 99, GPR RECTAPUR®
氯苯
分子式: C₆H₅Cl
分子量: 112.56 g/mol
沸点: 130
溶点: –45 °C
密度: 1.11 g/cm³ (20 °C)
闪点: 28
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000530
CAS号: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN号: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Boiling point 131 - 133 °C
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 50 ppm