氯苯 99+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
146410010 146410025
ACRO146410010EA 0 CNY
ACRO146410010 ACRO146410025
氯苯 99+%, pure
氯苯
分子式: C₆H₅Cl
分子量: 112.56 g/mol
沸点: 131 °C (760 mmHg)
溶点: –45 °C
密度: 1.1075 g/cm³
闪点: 23 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000530
CAS号: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN号: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA