1,3-二氯苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
151180010 151180250 151182500 151185000
ACRO151180010EA 0 CNY
ACRO151180010 ACRO151180250 ACRO151182500 ACRO151185000
1,3-二氯苯 98%
1,3-二氯苯
分子式: C₆H₄Cl₂
沸点: 173 °C (1013 hPa)
溶点: –24 °C
密度: 1,28 g/cm³
闪点: 67 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000573
CAS号: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN号: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %