苯甲酸苯酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 安息香酸苯酯
162060050 162061000 162065000
ACRO162060050EA 0 CNY
ACRO162060050 ACRO162061000 ACRO162065000
苯甲酸苯酯 99%
苯甲酸苯酯
分子式: C₁₃H₁₀O₂
沸点: 299 °C (1013 hPa)
溶点: 68…70 °C
密度: 1,041 g/cm³ (131 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003072
CAS号: 93-99-2
EINECS: 202-293-2
Merck Index: 12,07429
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g