1,2,4,5-苯四羧酸 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 均苯四甲酸
105310050 105311000 105315000
ACRO105310050EA 0 CNY
ACRO105310050 ACRO105311000 ACRO105315000
1,2,4,5-苯四羧酸 96%
1,2,4,5-苯四羧酸
分子式: C₁₀H₆O₈
分子量: 254.15 g/mol
沸点: 516
溶点: 281…284.5 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002471
CAS号: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
GC ≥97.5 %