1,2,4-苯三甲酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 偏苯三甲酸, 苯-1,2,4-三甲酸
349030050 349030500
ACRO349030050EA 0 CNY
ACRO349030050 ACRO349030500
1,2,4-苯三甲酸 98%
1,2,4-苯三甲酸
分子式: C₉H₆O₆
沸点: 107 - 113 °C (0,1 -rr)
溶点: 231 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002470
CAS号: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 12,09832
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %