2,5-二羟基苯甲酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
165200050 165200500
ACRO165200050EA 0 CNY
ACRO165200050 ACRO165200500
2,5-二羟基苯甲酸 99%
2,5-二羟基苯甲酸
分子式: C₇H₆O₄
沸点: 339 °C (1013 hPa)
溶点: 204…207 °C
密度: 1,55 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002460
CAS号: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 207 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %