2,4-二羟基苯甲酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: β-雷琐酸
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 0 CNY
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
2,4-二羟基苯甲酸 97%
2,4-二羟基苯甲酸
分子式: C₇H₆O₄
沸点: 390 °C (1013 hPa)
溶点: 210…215 °C
密度: 1,54 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002451
CAS号: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325
现在订购
产品技术规格
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %