对羟基苯甲酸 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-Hydroxybenzoic Acid
120990010 120991000 120995000
ACRO120990010EA 0 CNY
ACRO120990010 ACRO120991000 ACRO120995000
对羟基苯甲酸 99+%
对羟基苯甲酸
分子式: C₇H₆O₃
分子量: 138.12 g/mol
沸点: 336
溶点: 214…217 °C
闪点: 199 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002547
CAS号: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 217 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %