间羟基苯甲酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: m-Hydroxybenzoic Acid
120981000 120985000
ACRO120981000EA 0 CNY
ACRO120981000 ACRO120985000
间羟基苯甲酸 99%
间羟基苯甲酸
分子式: C₇H₆O₃
分子量: 138.12 g/mol
沸点: 346
溶点: 201…204 °C
闪点: 220 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002506
CAS号: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %