间茴香酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 间甲基水杨酸, 间茴香酸, 3-甲氧基苯甲酸
152470250 152471000
ACRO152470250EA 0 CNY
ACRO152470250 ACRO152471000
间茴香酸 98%
间茴香酸
分子式: C₈H₈O₃
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 170…172 °C (10 mmHg)
溶点: 103…108 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002499
CAS号: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
GC ≥97.5 %