洁净室抗疲劳垫,气泡款和光面款, VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRI115-1109EA 0 CNY
VWRI115-1109 VWRI115-1108 VWRI115-1105 VWRI115-1104 VWRI115-1107 VWRI115-1106 VWRI115-1068 VWRI115-1067 VWRI115-1103 VWRI115-1069 VWRI115-1064 VWRI115-1063 VWRI115-1066 VWRI115-1065 VWRI115-1062 VWRI115-1061 VWRI115-1119 VWRI115-1116 VWRI115-1115 VWRI115-1118 VWRI115-1117 VWRI115-1112 VWRI115-1079 VWRI115-1078 VWRI115-1111 VWRI115-1114 VWRI115-1113 VWRI115-1075 VWRI115-1074 VWRI115-1077 VWRI115-1110 VWRI115-1076 VWRI115-1071 VWRI115-1070 VWRI115-1073 VWRI115-1072 VWRI115-0716 VWRI115-0717 VWRI115-0718 VWRI115-0719 VWRI115-0715 VWRI115-1127 VWRI115-1126 VWRI115-1129 VWRI115-1128 VWRI115-1123 VWRI115-1122 VWRI115-1089 VWRI115-1125 VWRI115-1124 VWRI115-1086 VWRI115-1085 VWRI115-1121 VWRI115-1088 VWRI115-1087 VWRI115-1120 VWRI115-1082 VWRI115-1081 VWRI115-1084 VWRI115-1083 VWRI115-1080 VWRI115-0727 VWRI115-0728 VWRI115-0723 VWRI115-0724 VWRI115-0725 VWRI115-0726 VWRI115-1138 VWRI115-0720 VWRI115-1137 VWRI115-0721 VWRI115-0722 VWRI115-1139 VWRI115-1134 VWRI115-1133 VWRI115-1136 VWRI115-1135 VWRI115-1130 VWRI115-1096 VWRI115-1099 VWRI115-1132 VWRI115-1098 VWRI115-1131 VWRI115-1093 VWRI115-1092 VWRI115-1095 VWRI115-1094 VWRI115-1091 VWRI115-1090 VWRI115-0738 VWRI115-0739 VWRI115-0734 VWRI115-0735 VWRI115-0736 VWRI115-0737 VWRI115-0730 VWRI115-0731 VWRI115-1148 VWRI115-0732 VWRI115-0733 VWRI115-1145 VWRI115-1144 VWRI115-1147 VWRI115-1146 VWRI115-1141 VWRI115-1140 VWRI115-1143 VWRI115-1142 VWRI115-0749 VWRI115-0745 VWRI115-0746 VWRI115-0747 VWRI115-0748 VWRI115-0741 VWRI115-0742 VWRI115-0743 VWRI115-0744 VWRI115-0740 VWRI115-0756 VWRI115-0757 VWRI115-0758 VWRI115-0759 VWRI115-0760
洁净室抗疲劳垫,气泡款和光面款, VWR®
粘尘垫 抗疲劳地板垫
该款垫拥有聚氨酯垫的舒适性,且适用于ISO 5级(100级)洁净室环境。有独特人体工学和抗疲劳设计的气泡面款,也有适合坐站结合区用的光面款。
  • 极好的耐化学腐蚀和抗紫外线性能(除了有机溶剂)
  • 不含硅胶和乳胶
  • 封闭式气泡/无孔表面便于清洗和清洁
  • 光面垫:适用于必须使用手推车的场合
  • 气泡垫:具有刺激身体,增加血液循环的人体工学益处
  • 12年保用期
Certifications: DIN 53505, EN ISO 14664-1