3,4-二氨基苯甲酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
112100250 112101000
ACRO112100250EA 0 CNY
ACRO112100250 ACRO112101000
3,4-二氨基苯甲酸 97%
3,4-二氨基苯甲酸
分子式: C₇H₈N₂O₂
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 354
溶点: 215 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007726
CAS号: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %