4-氨基水杨酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
104620050 104621000 104625000
ACRO104620050EA 0 CNY
ACRO104620050 ACRO104621000 ACRO104625000
4-氨基水杨酸 99%
4-氨基水杨酸
分子式: C₇H₇NO₃
沸点: 347 °C (1013 hPa)
溶点: 147 °C (dec.)
密度: 1,545 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007789
CAS号: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %