3-氨基-4-羟基苯甲酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
271490050 271490250
ACRO271490050EA 0 CNY
ACRO271490050 ACRO271490250
3-氨基-4-羟基苯甲酸 98%
3-氨基-4-羟基苯甲酸
分子式: C₇H₇NO₃
沸点: 347 °C (1013 hPa)
溶点: 198…205 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007697
CAS号: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2