2-氨基-5-硝基苯甲酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 5-硝基邻氨基苯甲酸
245950050 245950250
ACRO245950050EA 0 CNY
ACRO245950050 ACRO245950250
2-氨基-5-硝基苯甲酸 98%
2-氨基-5-硝基苯甲酸
分子式: C₇H₆N₂O₄
分子量: 182.14 g/mol
溶点: 278
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00017039
CAS号: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %