对羟基苯甲酸乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
150250010 150251000 150252500
ACRO150250010EA 0 CNY
ACRO150250010 ACRO150251000 ACRO150252500
对羟基苯甲酸乙酯 99%
对羟基苯甲酸乙酯
分子式: C₉H₁₀O₃
沸点: 297…298 °C (760 mmHg)
溶点: 115…118 °C
密度: 1,078 g/cm³ (131 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002353
CAS号: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
GC ≥98.5 %