苯甲酸丁酯 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 0 CNY
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
苯甲酸丁酯 98+%
苯甲酸丁酯
分子式: C₁₁H₁₄O₂
沸点: 249…251 °C (1013 hPa)
溶点: –22 °C
密度: 1 g/cm³
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009439
CAS号: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 13,01551
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %