2,4-二羟基苯甲醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 雷琐醛
173640250 173641000
ACRO173640250EA 0 CNY
ACRO173640250 ACRO173641000
2,4-二羟基苯甲醛 98%
2,4-二羟基苯甲醛
分子式: C₇H₆O₃
分子量: 138.12 g/mol
沸点: 220…228 °C (22 mmHg)
溶点: 133…138 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011686
CAS号: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324
现在订购
产品技术规格
Appearance Light beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥97.5 %