2,4,6-三甲氧基苯甲醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
160530100 160530250
ACRO160530100EA 0 CNY
ACRO160530100 ACRO160530250
2,4,6-三甲氧基苯甲醛 98%
2,4,6-三甲氧基苯甲醛
分子式: C₁₀H₁₂O₄
分子量: 196.2 g/mol
沸点: 291
溶点: 118…120 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003313
CAS号: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %