漏斗,粉末
供应商: VWR Collection
VWRI221-0183EA 71 CNY
VWRI221-0183 VWRI221-0184 VWRI221-0185 VWRI221-0186 VWRI221-0187 VWRI221-0188
漏斗,粉末
漏斗 粉末漏斗
硼硅酸盐玻璃,3.3级
  • 良好的化学和物理性质
  • 极好的耐热性
  • 清洁快速简单
内壁光滑。用于转移粉末。也可用于液体。