2-羟基-5-甲氧基苯甲醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
164160050 164160100
ACRO164160050EA 0 CNY
ACRO164160050 ACRO164160100
2-羟基-5-甲氧基苯甲醛 98%
2-羟基-5-甲氧基苯甲醛
分子式: C₈H₈O₃
沸点: 103 °C (2,5 mmHg)
溶点: 4 °C
密度: 1,21 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003332
CAS号: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %