邻香草醛 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
153071000 153075000
ACRO153071000EA 0 CNY
ACRO153071000 ACRO153075000
邻香草醛 99%
邻香草醛
分子式: C₈H₈O₃
沸点: 265…266 °C (760 mmHg)
溶点: 40…42 °C
密度: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003322
CAS号: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %