对茴香醛 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对甲氧基苯甲醛, 茴香醛
104800050 104801000 104805000
ACRO104800050EA 0 CNY
ACRO104800050 ACRO104801000 ACRO104805000
对茴香醛 99+%
对茴香醛
分子式: C₈H₈O₂
沸点: 248…249 °C (760 mmHg)
溶点: –1 °C
密度: 1,121 g/cm³
闪点: 116 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003385
CAS号: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (D20/4°C) 1.120 to 1.124