香草醛 99%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
140820010 140820020 140821000 140822500
ACRO140820010EA 0 CNY
ACRO140820010 ACRO140820020 ACRO140821000 ACRO140822500
香草醛 99%, 纯净
香草醛
分子式: C₈H₈O₃
沸点: 170 °C (15 mmHg)
溶点: 81…84 °C
密度: 1,056 g/cm³ (20 °C)
闪点: 147 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006942
CAS号: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %