2-溴苯酚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
157360100 157360500
ACRO157360100EA 0 CNY
ACRO157360100 ACRO157360500
2-溴苯酚 98%
2-溴苯酚
分子式: C₆H₅BrO
分子量: 173.01 g/mol
沸点: 195
溶点: 5 °C
密度: 1.49 g/cm³
闪点: 42 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002146
CAS号: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN号: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01413
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %