4-溴黎芦醚 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-溴-1,2-二甲氧基苯
107540250 107541000 107540050
ACRO107540250EA 0 CNY
ACRO107540250 ACRO107541000 ACRO107540050
4-溴黎芦醚 97%
4-溴黎芦醚
分子式: C₈H₉BrO₂
分子量: 217.06 g/mol
沸点: 255
密度: 1.5 g/cm³
闪点: 109 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008381
CAS号: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5705 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %