4-溴-2-氟苯酚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
293920250 293920050
ACRO293920250EA 0 CNY
ACRO293920250 ACRO293920050
4-溴-2-氟苯酚 98%
4-溴-2-氟苯酚
分子式: C₆H₄BrFO
分子量: 191 g/mol
沸点: 79 °C (7 mmHg)
密度: 1.74 g/cm³
闪点: 98 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011722
CAS号: 2105-94-4
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %