对甲苯磺酸酐 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
367070050 367070250
ACRO367070050EA 0 CNY
ACRO367070050 ACRO367070250
对甲苯磺酸酐 95%
对甲苯磺酸酐
分子式: C₁₄H₁₄O₅S₂
分子量: 326.39
溶点: 124…126 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008548
CAS号: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN号: 3261
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %