2-氯-4,6-二甲氧基-1,3,5-三嗪 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine
263000250 263000050
ACRO263000250EA 0 CNY
ACRO263000250 ACRO263000050
2-氯-4,6-二甲氧基-1,3,5-三嗪 98%
2-氯-4,6-二甲氧基-1,3,5-三嗪
分子式: C₅H₆ClN₃O₂
分子量: 175.57 g/mol
沸点: 99…100 °C (1 mmHg)
溶点: 74…78 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00075607
CAS号: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %